Merck
首頁裂解與蛋白質萃取溶酶體分離試劑盒
溶酶體分離試劑盒
隨著溶酶體蛋白質量的增加,中性紅的吸收也會增加。
圖 1.隨著溶酶體蛋白質量的增加,中性紅的吸收也會增加。
在 Optiprep 梯度上從大鼠肝臟中分離溶酶體的範例:將 8 毫克 CLF 蛋白帶至 19% 的 Optirep 濃度,然後置於 5 mi 梯度上。藍色箭頭表示 Optirep 梯度的大致位置。
圖 2.在 Optiprep 梯度上從大鼠肝臟中分離溶酶體的範例:將 8 毫克 CLF 蛋白帶至 19% 的 Optirep 濃度,然後置於 5 mi 梯度上。藍色箭頭表示 Optirep 梯度的大致位置。
溶酶體分離套件協議
溶酶體分離試劑盒協議