Merck
首頁生物負荷測試MicropreSure® 用於製程中微生物測試的線上過濾系統
MicropreSure® 用於製程中微生物測試的線上過濾系統
驗證工程師和品質控制專家會定期對水箱和水循環系統中的製程水進行採樣,以確保低細菌含量,並及早發現生物污染問題。
我們的 MicropreSure® 過濾裝置適用於下列應用:
  • 飲料
  • 瓶裝水
  • 藥用水
使用 MicropreSure® 裝置快速、簡便地製備製程中的水樣
MicropreSure® 取樣器適用於固體(瓊脂)介質:
透過衛生取樣閥,直接透過 MicropreSure® 線上過濾取樣器取樣。
1.透過衛生取樣閥,直接透過 MicropreSure® 線上過濾取樣器取樣。
將取樣器放在 MSOpener™ 歧管上 (與真空源連接),以過濾殘留的水並取下蓋子。
2.將取樣器放在 MSOpener™ 歧管上 (與真空源連接),以過濾殘留的水並取下蓋子。
使用鑷子將膜移至培養基平板中培養。
3.使用鑷子將膜移至培養基平板中培養。
MicropreSure® 監視器適用於液態介質:
透過衛生取樣閥,直接透過 MicropreSure® 線上過濾取樣器取樣。
1.透過衛生取樣閥,直接透過 MicropreSure® 線上過濾取樣器取樣。
用注射器移除剩餘的多餘液體
2.用注射器移除剩餘的多餘液體
透過 MicropreSure® 監測器的底座或入口插入生長培養基
3.透過 MicropreSure® 監測器的底座或入口插入生長培養基
並用注射器移除多餘部分,然後培養裝置
並用注射器移除多餘部分,然後培養裝置
精確微生物採樣的封閉式設計
MicropreSure® sampler 簡單的保護性設計提供可靠的微生物採樣,並降低任何環境中的污染風險。生物會在採樣部位被膜捕捉,提供有代表性的樣品以進行精確的識別。
快速可靠的製程中樣品採集
MicropreSure® 取樣器和監測器節省了步驟,簡化了採集過程--提供了一種簡單的方法來確保您追蹤和趨勢製程水純度所需的樣品。
由於 MicropreSure®  裝置牢牢鎖在一起,因此取樣加壓水管路不會造成漏水。
取樣和過濾一步完成
MicropreSure® 取樣器和監測器是無菌的,可以立即使用。使用 MicropreSure® 線上過濾採樣器,您可以一步完成採樣和處理,無需消毒採樣容器或將其運回實驗室。處理完成後,微生物會被控制並保護在輕巧的 MicropreSure® 裝置中,方便攜帶。
測試較大容量或較長時間
在驗證過程中,100 mL 的樣品可能無法顯示水樣中的低水平微生物污染物。MicropreSure® 取樣器和監測器可透過其封閉的外殼處理數升的水。此外,Luer 接頭與衛生採樣閥之間的緊密配合意味著您可以長時間連續採樣。
方便的製程中微生物分析
MicropreSure®  取樣器和監測器是創新且方便的工具,可在收集現場對水樣進行無菌處理。在實驗室準備處理之前,膜會被保護在自己的外殼中。
MicropreSure® On-Line Filtration Samplers and Monitors 改善了傳統的多步取樣方法:
  • 無須組裝
  • 無須消毒
  • 無須運送樣品容器
  • 無外部污染的風險
.識別取樣口出口和選擇閥門適配器
如果取樣口出口是一個外螺紋Luer口,請使用MicropreSure® 在線過濾取樣器,不需要閥門出口適配器。否則,請安裝MicropreSure® 衛生採樣閥,或安裝閥門出口轉接器。