文件
723002
Sigma-Aldrich
氰甲基甲基(苯基)氨基二硫代甲酸酯
98% (HPLC)
同義詞:
N-甲基-N-苯基二硫代氨基甲酸氰甲基酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10N2S2
CAS號碼:
分子量::
222.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98% (HPLC)
形狀
powder
分子量
average Mn 8,000
mp
88-92 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C(=S)SCC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10N2S2/c1-12(10(13)14-8-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,8H2,1H3
InChI 密鑰
FYACMHCOSCVNHO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
需要获取帮助以选择合适的 RAFT 试剂吗?请查阅 RAFT 试剂与单体相容性表格
應用
用于受控自由基聚合的RAFT试剂,特别适用于乙烯基酯和乙烯基酰胺单体的聚合。 链转移剂(CTA)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
文章
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
低成本、高純度的 RAFT 促進劑對於工業 RAFT 聚合來說至關重要。我們為這項技術提供有效的製劑。
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
查看全部
條款
RAFT 聚合提供了精確的控制,使複雜聚合物結構的合成成為可能。
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.