解決方案 |
---|
使用分離前 2-6 小時抽取的血液。 | 使用分離前 2-6 小時抽取的血液,24 小時內抽取的血液較難分離,且回收率和存活率較低。 |
建議使用預先量測抗凝劑的真空管。 |
確保抽血後已充分混合含有抗凝劑的真空管。 |
下列抗凝劑適用於 Histopaque: - 每毫升全血含15-30單位肝素 - 每毫升全血含1.25-1.75 mg EDTA 每 mL 全血 ACA-A (Acid Citrate Dextrose formula A) 可用作抗凝劑。分離後,產生的單核細胞帶會比其他抗凝劑更寬。 |
紅血球污染可能是血液未達室溫所致。 抽血後,應讓血液在室溫下冷卻至少 30-45 分鐘。如果抽血後立即使用,收集到的單核細胞數量會很低。當血液和 Histopaque 都在 18-20 °C 時,分離程序最為理想,可接受的溫度範圍為 18-26°C。 |
歷史上使用 Histopaque 的細胞分離技術包括使用 PBS (1:1) 稀釋血液。 含有 150 mM 磷酸盐缓冲液和 150 mM 氯化钠的溶液是盐浓度过高的 PBS 溶液,不适合与 Histopaque 一起使用。PBS 摩爾數接近 10 mM 磷酸鹽更適合與 Histopaque 搭配使用。如果以適合的細胞培養基取代高鹽分濃度的 PBS,細胞存活率仍會較高。 |
高血脂、類風濕因子、貧血及藥物治療都可能是造成特定捐獻者血液分離不良的原因。 如果血漿不清,這表示脂質含量高。 |
從非針頭出血處取得的血液,例如、 | 從非針頭出血(例如:從尾部取樣)中取得的血液通常無法使用,因為在收集的血液中會有毛髮和其他體液。 建議犧牲動物,經由主動脈或腔靜脈或其他大血管取得血液。 建議犧牲動物,經由主動脈、腔靜脈或其他大血管取得血液,或使用小兒真空管抽血。 |
當紅細胞與聚蔗糖接觸時可能會形成聚集體,導致白細胞閉塞。 對於常規血液樣本,未稀釋血液的回收率通常較高。然而,骨髓、臍帶血和白細胞數異常高的捐贈者樣本應該稀釋,以減少紅細胞聚集的大小,提高白細胞的回收率。 |
當血液稀釋後再載入Histopaque®時,有可能緩衝液或培養基配方與Histopaque®不相容,或是PBS或細胞培養基受到污染。 如果血液已被稀釋且產量不佳,請在未稀釋樣品的情況下重複實驗。 |
稀釋樣本與 Histopaque 一起使用時,可用不含 FBS 的細胞培養基代替 PBS。如果用含有 FBS 的細胞培養基稀釋血液,回收的細胞數就會較少。 在細胞分離後,可將 FBS 加入培養基中進行後續洗滌或儲存,並至少洗滌一次以去除 Histopaque。在第一次水洗後,在水洗培養基中加入蛋白質(如 FBS)可進一步保護細胞免受損傷。 |
紅血球是在適當的抗凝劑中收集血液並離心製備的。紅細胞會凝集到管子底部。紅細胞層的正上方會有一層灰色層。此灰色層為水包衣,代表血液中的所有白血球。 由新鮮血液製備的水銅衣適合使用 Histopaque 進行分離。如果細胞是幾天前的,例如、 Buffy coats必須稀釋至少1:2或1:4,才能載入Histopaque梯度。 |
水包衣製劑不能用於 ACCUSPIN 管。ACCUSPIN 管需要一定數量的紅細胞才能正常工作,而水凝膠缺乏足夠的紅細胞,無法用於 ACCUSPIN 管。 |