- 什麼是肝 Kupffer 細胞?
- 肝Kupffer細胞培養方法<
- 什麼是肝 Kupffer 細胞?
肝 Kupffer 細胞又稱為 Browicz-Kupffer 細胞和星狀巨噬細胞,是肝內專門的巨噬細胞,排列在肝竇的壁上。
肝臟 Kupffer 細胞密切參與肝臟對感染、毒素、缺血、切除和其他壓力的反應。激活後,Kupffer 細胞會釋放出各種產品,包括細胞因子、前列腺素、一氧化氮和活性氧。這些釋放的分子會調節其他 Kupffer 細胞和鄰近細胞,例如肝細胞、星狀細胞、內皮細胞和其他在肝臟內穿梭的免疫細胞。在體外,這些細胞不會增殖,也無法傳代。
我們冷凍保存的肝臟 Kupffer 細胞來自人類肝臟,每位捐贈者都有文件證明同意研究使用不可移植的器官或組織。經過原代培養後,這些細胞會被冷凍保存。每個批次的細胞都經過特定細胞標記、LPS 刺激後的細胞因製造活化折疊測試,並保證解凍後細胞存活率≥70%。在本方案中,我們將示範如何解凍、平板培養原代人肝 Kupffer 細胞。
肝 Kupffer 細胞培養材料
- 正常人肝 Kupffer 細胞
注意:收到後,立即將冷藏瓶儲存於氣相液氮中。 - Collagen Type I, Rat Tail
- 組織培養處理多孔板
- Kupffer維護培養基2:
- 正常人肝 Kupffer 細胞
Components | Final Dilution | Final Conc. | Williams' Medium E |
|
| 1x | 470 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBS |
|
| 5% | 25 | ||||
Insulin | 10mg/mL(1.7mM) | 1700x | 1µM | 0.29 | ||||
Pen/Strep | 100x | 100x | 1x | 5 | ||||
500 |
HEPATIC KUPFFER CELL CULTURE METHODS
除非另有直接說明,否則這些方案均使用 II 級層流生物箱進行。所使用的培養箱經過加濕,溫度設定為 37°C、5% CO2。研究人員應該穿戴個人防護裝備,包括安全眼鏡、手套和白大褂。
製備膠原塗層培養板
- 在無菌 70% 乙醇中製作最終濃度為 56µg/mL 的膠原溶液。
- 用膠原蛋白/乙醇溶液完全覆蓋培養孔或培養瓶底部。
- 輕輕攪拌細胞培養板,使膠原蛋白/乙醇溶液均勻覆蓋培養孔或培養瓶底部。
- 將培養板或燒瓶置於層流罩中晾乾,蓋上蓋子或蓋子蓋上以防止冷凝水凝結,放置一夜。
解凍和培養 Kupffer 細胞
開始前,請準備膠原蛋白 I 塗層的培養器(見上述方案)。不要預熱培養基解凍細胞。Kupffer 細胞在 37°C 時很容易附著在錐形管的管壁上。
- 將 Kupffer 細胞瓶放入 37°C 水浴中,輕輕轉動小瓶,直到細胞完全解凍。立即從水浴中取出小瓶,擦乾並用 70% 乙醇沖洗,然後移到無菌區。
- 將解凍的細胞轉移到盛有 9 mL COLD (4°C) Kupffer Cell Medium 的 15 mL 錐形管中,並將管子放在冰上。離心後,吸出培養基,將細胞顆粒重悬於 1mL COLD Kupffer Cell Medium 中。
注意:細胞顆粒會非常小。使用P1000微量移液器重悬,因为使用血清移液器重悬可能导致细胞结块。
- 使用胰蓝排除法计数细胞。
- 將細胞稀釋在 WARM Kupffer Cell Medium 中至 400,000 cells/mL。
- 將 100,000 cells/cm2 on cultivating ware coated with collagen type I (Refer to the table below)
- 使用胰盤藍排除法點算細胞數目。
Format | Cells per cm2 | 0.056 | 100,000 | 5,600 | 2.15 x 106 |
---|---|---|---|---|---|
0.32 | 100,000 | 32,000 | 3.07 x 106 | ||
1.02 | 100,000 | 102,000 | 4.89 x 106 | ||
1.94 | 100,000 | 194,000 | 4.66 x 106 | ||
3.87 | 100,000 | 387,000 | 4.64 x 106 | ||
9.62 | 100,000 | 962,000 | 5.77 x 106 | ||
56 | 100,000 | N/A | 5.60 x 106 | ||
60mm Dish | 21 | 100,000 | N/A | 2.10 x 106 | |
35mm Dish | 8 | 100,000 | N/A | 800,000 | |
T-25 Flask | 25 | 100,000 | N/A | 2.50 x 106 | |
T-75 Flask | 75 | 100,000 | N/A | 7.5 x 106 |
- 將細胞置於37°C/5% CO2的加濕恆溫箱中,讓細胞附著4-6小時至過夜。
注意:人 Kupffer 細胞可以使用真空抽吸法輕鬆取出。使用時請小心。
- 附著後,換上新鮮的 WARM Kupffer Cell Medium。
- 24 小時後,換上加熱的 Kupffer Cell Medium 並繼續您的實驗。
注意:這些細胞不能增殖,也不能傳代。
圖一a.) 6 小時、b.) 24 小時及 c.) 48 小時後 Kupffer 細胞培養的顯微鏡影像範例。
Network error: Failed to fetch
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。