Merck
首頁3D 細胞培養康寧® Matrigel®基底膜基質用於3D培養體外
康寧® Matrigel®基底膜基質用於3D培養體外
Corning® Matrigel®基底膜基質是從Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)小鼠腫瘤中提取的可溶性基底膜,在室溫下凝膠形成真正的重組基底膜。Corning Matrigel 基質的主要成分為層蛋白 (~60%)、膠原蛋白 IV (~30%)、entactin (~8%) 及硫酸肝素蛋白多糖。康寧 Matrigel 基質中也有生長因子、膠原蛋白酶、纖維蛋白原活化劑和其他未定義成分的報告。
試劑與材料
  • MDCK細胞株
  • 康寧 Matrigel 基質
  • MEM
  • FBS
  • PBS
  • 0.25% Trypsin/EDTA
  • 24 孔板
方案 1.MDCK 3D 頂層培養
1.使用前將小瓶浸入 4 °C冰箱解凍 Matrigel 基質過夜。
2.在預冷的 24 孔板的每個孔中加入 200 μL Matrigel 基質(8 至 11 mg/mL),用移液器吸頭均勻塗抹,然後在 37 ℃ 培養 30 分鐘。
注意:所有與 Matrigel 基質接觸的培養皿或培養基都應預先冷凍/冰鎮。
注意:所有與Matrigel基質接觸的培養皿或培養基都應該是預先冷凍/冰冷的。在整個過程中保持Matrigel基質在冰上,在凝膠過程中不要過度乾燥Matrigel基質。
注意:使用健康且不超過 85% 匯合的細胞。
3.用 MDCK 完全培养基(MEM + 10% FBS)重新悬浮细胞,将最终细胞密度调整为 3 x 105 cells/mL,将 250 μL制备好的细胞悬浮液装入预涂布的 24 孔板的每个孔中,然后在 37 °C 下培养 30 分钟。
注意:細胞數量可能需要根據細胞系的生長特性進行優化。
5.在冰上冷凍 MDCK 完全培養基,加入 Matrigel 基質至最終容量的 10%(最終濃度:0.8 至 1.1 mg/mL)。
注意:在加入Matrigel基質前,必須徹底冷凍培養基,以確保均勻混合和Matrigel基質均勻地沉積在培養物細胞上。用移液管將 Matrigel 基質培養基混合物從孔的一側移下,以避免擾亂細胞或 Matrigel 基質。
6.持續培養 4 到 7 天,每 2 天更換一次 Matrigel 基質培養基混合物.
7.建議對 3D 培養物進行免疫染色,並使用共聚焦顯微鏡觀察細胞形態。
方案 2.嵌入式 MDCK 3D 培養
1. 使用前將康寧® Matrigel®基底膜基質的小瓶浸入 4 °C冰箱的冰中解凍過夜。
2.在第 0 天,用冰冷的 MDCK 完全細胞培養基(MEM + 10% FBS)稀釋 Matrigel 基質至 5 mg/mL。
注意
注意:在整個操作過程中,所有與Matrigel基質接觸的培養皿和試劑都要保持冰冷。
3.使用預先冷凍的吸頭,在預先冷凍的24孔板中,每孔加入100 μL的Matrigel基質(5 mg/mL),用吸頭均勻塗抹,37 °C孵育30分鐘,形成凝膠。
注意:在凝膠過程中,不要過度乾燥 Matrigel 基質。
4.胰酶解單層 MDCK 細胞,使其成為單細胞懸浮液,然後在室溫(RT)下以 125 x g 離心 5 分鐘,使細胞沉澱。
注意:使用健康且不超過 85% 匯合的細胞。MDCK細胞傾向於形成細胞團,因此,通常需要用力移動它們以獲得單個細胞懸浮液.
5.用 MDCK 完全培养基重新悬浮细胞,调整细胞密度至 5 × 106 cells/mL。將 30 μL 製備好的細胞懸液加入 270 μL Matrigel 基質溶液(5 mg/mL)中,冰鎮保存,最終細胞密度為 5 x 105 cells/mL。
注意:細胞的體積不應超過 Matrigel 溶液的 10%,以確保稀釋的 Matrigel 溶液能正常聚合成基質。根據細胞株的生長特性,細胞數量可能需要優化。
6.在每孔中輕輕加入 500 μL MDCK 完全培養基。保持培養 8 到 10 天,每 2 天更換一次培養基.
8.建議對 3D 培養物進行免疫染色,並使用共聚焦顯微鏡觀察細胞形態.
9.
相關產品
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
參考資料
1.
Lee GY, Kenny PA, Lee EH, Bissell MJ. 2007. Three-dimensional culture models of normal and malignant breast epithelial cells. Nat Methods. 4(4):359-365. https://doi.org/10.1038/nmeth1015
2.
Elia N, Lippincott‐Schwartz J. 2009. Culturing MDCK Cells in Three Dimensions for Analyzing Intracellular Dynamics. CP Cell Biology. 43(1): https://doi.org/10.1002/0471143030.cb0422s43
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。