Merck
首頁光度法和反射法分析方法:虾中的亚硫酸盐
分析方法:虾中的亚硫酸盐
仪器和试剂
货号 173016 Spectroquant® 可见光分光光度计 Prove 100 或
货号 173017 Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 300 或
货号 173018 Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 600 或
货号 109748 Spectroquant® 光度计 NOVA 30 或
货号 109751 Spectroquant® 光度计 NOVA 60 或
货号 173632 Spectroquant® 色度计 Move 100货号100
货号 114946 矩形比色管 10 mm 和/或
货号 114947 矩形比色管 20 mm 和/或
货号 114944 矩形比色管 50 mm
货号 101746 Spectroquant® 亚硫酸盐测试盒
货号 109535 MColorpHast™ 通用指示剂试纸条 pH 0 - 14
货号 137085 氢氧化钠溶液 0.05 mol/l
货号 108418 Titriplex® III
货号 116754 分析用水
试剂 1
将约 50 mL 0.05 摩尔氢氧化钠溶液放入 100 mL 锥形瓶中。然后将 0.005 g Titriplex® III 溶解其中,并加入氢氧化钠溶液至刻度线。将此含有浓度为50 mg/l EDTA溶液 置入冰箱或冰上冷却至 0 - 4 °C。
反应
在中性溶液中,亚硫酸根离子与2,2'-二硝基-5,5'-二硫代二苯甲酸 (埃尔曼试剂)反应生成有机硫代硫酸盐。该反应会释放硫醇,它可以通过光度法测定。
测量范围
1.0 - 60.0 mg/l SO32-
样品制备
将 10 g备好的虾和 50 mL 冷却的氢氧化钠/EDTA 溶液在搅拌机搅拌约 1 分钟至均匀。随后,,将整个样品转移至 250 mL 容量瓶中,加入另外 50 mL 氢氧化钠/EDTA 溶液和 100 mL 冷却至冰点的分析用水,并在磁力搅拌器上搅拌约 20 分钟。任何存在的泡沫都应消失。随后加入分析用水至刻度线,旋转烧瓶使其均匀。然后用波纹滤纸过滤,去除最初的几毫升。
注意:由于亚硫酸盐在空气中会迅速氧化,因此必须快速处理虾。打开的包装在 24 小时后只剩下原来含量的 1/4 左右。
分析方法
使用上述测试盒套件进行测量。
计算
测量值 [mg/l] x 25 = 亚硫酸盐含量 [mg/kg] (kg 和 l 相等)
结果
测试了不同的虾样品。
样品测量值 [mg/l] 
Spectroquant®
回收率 [%]
虾 1 
40.2 -
虾 1 添加 2 mg/l 硫酸盐 
42.7101.2
虾 1 添加 4 mg/l 硫酸盐 
44.3100.2
虾 1 添加 6 mg/l 硫酸盐 
46.199.8
虾 1 添加 8 mg/l 硫酸盐 
48.099.6
虾 1 添加 10 mg/l 硫酸盐 
49.698.8
样品测量值 [mg/l] 
Spectroquant®
回收率 [%]
虾 2 
37.8 -
虾 2 添加 2 mg/l 硫酸盐 
39.699.5
虾 2 添加 4 mg/l 硫酸盐 
40.396.4
虾 2 添加 6 mg/l 硫酸盐 
41.294.1
虾 2 添加 8 mg/l 硫酸盐 
45.298.7
虾 2 添加 10 mg/l 硫酸盐 
48.6101.7
样品测量值 [mg/L] 
Spectroquant®
比较测量值 [mg/L]
MColortest® 货号 111148
虾 3 方法1 
41.841.3
虾 3 方法2 
42.640.6
虾 3 方法3 
41.741.3
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch