Merck
首頁光度法和反射法分析方法:废水中的铜(总量),高有机质含量
分析方法:废水中的铜(总量),高有机质含量
仪器和试剂:
货号173016  Spectroquant® VIS 分光光度计 Prove 100 或
货号173017  Spectroquant® UV/VIS 分光光度计 Prove 300 或
货号173018  Spectroquant® UV/VIS 分光光度计 Prove 600 或
货号109748  Spectroquant® 光度计 NOVA 30 或
货号109751  Spectroquant® 光度计 NOVA 60 或
货号173632  Spectroquant® 色度计 Move 100
货号114946  矩形比色管 10 mm 和/或
货号114947  矩形比色管 20 mm 和/或
货号114944  矩形比色管 50 mm 和/或
货号114553  Spectroquant® 铜预装管测试盒
货号114767  Spectroquant® 铜测试盒
货号100731  96 % 硫酸,分析级
货号107209  过氧化氢 30 % (Perhydrol®) ,分析级
货号105590  32 % 氢氧化钠溶液,分析级
货号109535  MColorpHastTM 通用指示剂试纸 pH 0-14
货号116754  水,分析级
样品制备:
将 25 ml 样品与 5 ml 96 % 硫酸和 5 ml Perhydrol® 一起放入 400 ml 烧杯中,混合并在加热板上缓慢加热,直到硫酸开始冒烟。冷却后,添加 5 ml Perhydrol®,再次加热,直到 SO3 释放。根据样品的有机含量,重复此过程最多三次。充分消化的样品应该是透明的,几乎无色。
将混合物转移至 50 ml 容量瓶中。用 32 % 氢氧化钠溶液调节至 pH 4 - 8(使用通用指示剂试纸 pH 0 - 14 控制)。用分析级水稀释溶液,补足至标记并摇匀。
分析:
使用上述测试试剂盒测定
计算:
铜(总量)含量,mg/l Cu = 分析值,mg/l Cu x 2
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch