Merck
首頁光度計與反射計分析方法:廢水中 COD 測量(快速消化法)
分析方法:廢水中 COD 測量(快速消化法)
光度法測定 20 分鐘內消化後的鉻酸鹽消耗量
儀器和試劑:
Cat.No.173016 Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100 or
Cat.No. 173017  Spectroquant® UV/VIS 分光光度計 Prove 300 或
Cat.No. 173018  Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600 or
Cat.No.109748  Spectroquant® Photometer NOVA 30 or
Cat.No.109751  Spectroquant® Photometer NOVA 60 or
Cat.No. 173632  Spectroquant® Colorimeter Move 100
Cat.No. 114946  Rectangular cell 10 mm and/or
Cat.No. 114947  Rectangular cell 20 mm and/or
Cat.No. 114944  Rectangular cells 50 mm
Cat.No. 114560  Spectroquant® COD 測試池測試,量程 4.0 - 40.0 mg/l*
Cat.No. 101796  Spectroquant® COD 測試池測試儀,量程 5.0 - 80.0 mg/l
Cat.No. 114540  Spectroquant® COD Cell Test, 測量範圍 10 - 150 mg/l
Cat.No. 114895 Spectroquant® COD Cell Test, 測量範圍 15 - 300 mg/l
Cat.No. 114690  Spectroquant® COD Cell Test, 測量範圍 50 - 500 mg/l
Cat.No. 114541  Spectroquant® COD Cell Test, 測量範圍 25 - 1500 mg/l
Cat.No.114691  Spectroquant® COD Cell Test, 測量範圍 300 - 3500 mg/l
Cat.No. 114555  Spectroquant® COD Cell Test, 測量範圍 500 - 10 000 mg/l
Cat.No.101797   Spectroquant® COD Cell Test, 測量範圍 5 000 - 90 000 mg/l
Cat.No.171201  Spectroquant® Thermoreactor TR 420 or
Cat.No.171202  Spectroquant® Thermoreactor TR 620
快速消化法
* 與 Move 100 不相容
COD 快速消化法
因此,除了標準方法之外,我們還提供一種 COD 快速消化方法,它具有以下優點:
  • 符合標準的消化溫度(148 °C)
  • 不需要額外投資,因為可以使用標準的熱反應器
  • 根據樣本的數量,用戶可以選擇 12 孔或 24 孔的熱反應器,這意味著可以同時處理大量的樣本。
樣品準備:
兩種類型的熱反應器都允許輸入多達七種定制方法。
選擇並輸入148 °C的消化溫度以及20分鐘的總加熱時間。在設置菜單中將熱反應器切換為手動啟動。開始預熱。如果最終溫度已達 148 °C,則會顯示符號 S,表示熱反應器處於待機模式。插入準備好的試管,等待溫度再次平衡至 148 °C。然後再次按下 run/enter 鍵,開始計時與加熱週期。如果 20 分鐘的加熱時間已過,請將熱管從熱反應器中取出,並將其放置在支架上。讓其冷卻至約 40 °C,攪拌管內的物質。
根據我們的實際經驗和客戶的反應,我們知道當使用 20 分鐘消解時間而不是 120 分鐘消解時間時,大多數廢水樣本將顯示相同的結果。
分析
使用上述測試套件進行判定。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。