Merck
首頁光度法和反射法分析方法:分析质量保证,硫化物标准品
分析型方法:分析质量保证,硫化物标准品
试剂:
货号109099  碘溶液 0.05 mol I2/l 0.1 N 溶液
非水硫化钠,分析级
货号109147  硫代硫酸钠溶液 0.1 mol/l 0.1 N 溶液
货号100716  硫酸 25%,分析级
货号105445  碘化锌淀粉溶液,分析级
货号116754  水,分析级
原液制备:
如有必要,用蒸馏水将 7.5 g 玻璃透明的非水合硫化钠晶体溶解在经过校准或合格检查的 1000 mL 容量瓶中,然后用蒸馏水补足至标记。根据本程序制备的原液浓度约为 1000 mg/l 硫化物。
硫化物标准溶液(原液)的精确测定:
将 100 mL 蒸馏水和 5 mL(满移液管)25% 硫酸放入 500 mL 磨口玻璃锥形瓶中。在此溶液中加入 25.0 mL(满移液管)1000 mg/l 硫化物原液和 25.0 mL(满移液管)0.05 mol/l 碘溶液。将烧瓶中的内容物充分摇动约 1 分钟,随后用 0.1 mol/l 硫代硫酸钠溶液滴定,直至黄色碘色消失,加入 1 mL 碘化锌淀粉溶液,继续滴定,直至出现乳白色。
硫化物溶液精确含量的计算
C1 = 硫代硫酸钠消耗量 0.1 mol/l
C2 = 碘溶液量 0.05 mol/l (25.0 mL)
mg/l 硫化物 = (C2 - C1) x
 64,13
根据上述程序通过相应稀释精确确定的原液可以制备其他研究浓度。
稳定性:
原液在阴凉处最多可稳定保持 1 天。稀释后的研究溶液必须立即使用。
搭配测试试剂盒使用: 测量范围,mg/l
114416MColortestTM 硫化物测试盒0.02 - 0.25 S
114777MColortestTM 硫化物测试盒0.1 - 5 S
114779Spectroquant®  硫化物测试盒0.020 - 1.50 S
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch