Merck
首頁支援計算機與應用程式電線規格換算表
電線規格換算表
用於 AWG 轉換的標準電線規格表
工作時,使用此標準電線規格表進行簡單的轉換和參考。將標準 AWG(美國線規)尺寸轉換為英寸 (in) 和毫米 (mm).
下載線規 PDF
規格編號。(AWG)吋數公厘數
0000000.580014.73
000000.516513.12
00000.460011.68
0000.409610.40
000.36489.266
00.32498.251
10.28937.348
20.25766.544
30.22945.827
40.20435.189
50.18194.621
60.16204.115
70.14433.665
80.12853.264
90.11442.906
100.10192.588
110.090742.305
120.080812.053
130.071961.828
140.064081.628
150.057071.45
160.050821.291
170.045261.149
180.040301.024
190.035890.9116
200.031960.8118
210.028460.7229
220.025350.6438
230.022570.5733
240.020100.5106
250.017900.4547
260.015940.4049
270.014200.3606
280.012640.3211
290.011260.2859
300.010020.2546
310.0089280.2268
320.0079500.2019
330.0070800.1798
340.0063050.1601
350.0056150.1426
360.0050000.127
370.0044530.1131
380.0039650.1007
390.0035300.08969
400.0031440.07986
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。