如何計算百分比溶液的摩爾濃度?
以 70% 的濃硝酸為例:70% 的硝酸表示 100 克這種酸含有 70 grams 的 HNO3。濃度表示為 70% wt./wt.或 70 wt. % HNO3。有些化學家和分析師喜歡使用摩爾濃度(摩爾/升)作為酸濃度單位。要計算 70 wt. % nitric acid 的摩爾濃度,需要計算 1 liter acid 中 HNO3 的摩爾數。已知酸的密度為 1.413 g/mL,我們可以計算出 1 L 70% HNO3 的重量為 1413 克。知道溶液的重量百分比是 70%,就可以計算出 HNO3 的克數:(0.700)(1413g) = 989.1 克 HNO3 每升。將 HNO3 的克數除以 HNO3 的分子量 (63.01 g/mole)得出 HNO3 / L 的摩爾數或摩爾濃度,即 15.7 M.
摩爾濃度轉換所用的公式是什麼?
以下等式用於計算酸和鹽的摩爾濃度,其中濃度的單位是 wt %:
[(% ×d) / MW] ×10 = 摩爾濃度
其中:% = 重量 %; d = 密度(或比重); MW = 分子量(或式重)。
上述公式可用於計算 70 wt % 硝酸的摩爾濃度:
[(70 × 1.413) / 63.01] ×10 = 15.7 M
如何根据摩尔浓度计算酸或碱的正态性?
正态性和摩尔浓度之间有一定的关系。只有當我們處理反應時,才能計算出正態,因為正態是等價物的函數。正態是指具有多種化學官能性的化合物,例如硫酸,H2SO4。1 M的H2SO4溶液在1 升的溶液中含有1摩爾的H2SO4,但如果用鹼滴定該溶液,則會顯示該溶液含有2摩爾的酸。這是因為單分子的 H2SO4 含有兩個酸性質子 (H+ 離子)。因此,1 M 的 H2SO4 溶液將為 2 N。溶液的常數是摩爾數乘以每摩爾的等量數。
為什麼計算機使用 56.6% 的重量百分比,而不是 28% 的氫氧化銨?
28% 的氨(NH3)約等於 56.6% 的氫氧化銨。我們的產品資料 (AX1303)報告的是氨的百分比,而不是氫氧化銨的百分比。我們的計算機設計使用氫氧化銨的百分比。