Merck
首頁支援計算機與應用程式緩衝計算機
緩衝計算機
關於生物緩衝劑
緩衝劑用於許多類型的科學研究,以維持或控制溶液的酸度在所需的生理範圍內,甚至啟動特定的反應。物質的 pH 會影響化學反應的速率和效率,以及產品的回收率和純度。因此,緩衝劑在很大程度上會影響研究結果的變化,最終影響研究的成敗。
使用我們的生物緩衝系統找到您的 pH 平衡。
使用緩衝液製備計算器
本緩衝液計算器提供了一個簡單易用的工具,使用試劑的公式重量和您所需的體積(L、mL 或 µL)和濃度(M、mM 或 nM)計算緩衝液摩爾度和製備緩衝液。
若要計算所需的緩衝液量,請從 Selection(選擇)功能表中選擇一種緩衝液。實驗公式、pKa、緩衝液 pH 值範圍、公式重量和產品清單將會出現。輸入所需的最終容量和濃度,然後點擊 "Calculate Mass"(計算質量)。緩衝液的精確質量會以克為單位計算出來,並自動提供一步一步的緩衝液配方,以協助製備緩衝液。
點擊產品結果列表,瞭解我們可用緩衝液的詳細資訊,並下訂單。
CAS #:
Empirical Formula:
pKa:
Buffer pH Range:
Formula Weight (g/mol):
Formula weight
g/mol
Desired final volume
Desired concentration
  Mass=   g
Error with Formula Weight
Please check Desired Final Volume
Please check Desired Concentration
Please make a selection
Results based on your selection:
Your stock solution of is calculated to be based on the formula weight of g/mol.
To make a solution, add g of to deionized water.
Adjust the final volume of the solution to with deionized water.
Adjust the pH as needed
緩衝計算:公式和方程式
  • 摩爾溶液方程式: 所需摩爾濃度 × 配方重量 × 溶液最終體積 (L) = 所需克數
  • 重量百分比 (w/v): (所需緩衝液百分比 / 100)×最終緩衝液體積 (mL) = 所需的起始原料克數
  • Henderson-Hasselbach 方程: pH = pKa + log [A-]/[HA]
當 pKa 已知時,Henderson-Hasselbalch 方程可確定緩衝溶液的 pH。1 緩衝溶液由酸和酸的共轭碱的鹽組成。如果已知 pH 和 pKa,就可以計算出鹽 (A-) 和酸 (HA) 的量。當鹽的量等於酸的量時,pH 就等於 pKa,並得到最大緩衝能力。
參考資料
1.
Henderson LJ. 1908. CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRENGTH OF ACIDS AND THEIR CAPACITY TO PRESERVE NEUTRALITY. American Journal of Physiology-Legacy Content. 21(2):173-179. https://doi.org/10.1152/ajplegacy.1908.21.2.173
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。