Merck
en首頁支援計算機與應用程式1X PBST 用於 Western Blotting
1X PBST 用於 Western Blotting
磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 是一种等渗溶液,在许多生物研究应用中使用。要製作 1 L 含 Tween® 洗滌劑的 1X 磷鹽充質鹽水 (PBST),請將 100 mL 的 10X PBS 和 1 mL 的 Tween® 洗滌劑加入 900 mL 的水中。此 PBST 配方包含 137 mM NaCl、2.7 mM KCl、10 mM Na2HPO4 和 1.8 mM KH2PO4
本 PBST 配方計算機可準確地製備任何毫升容量的洗滌緩衝液。輸入您所需的容量,按一下 CALCULATE 按鈕,表格中就會跳出製作這種用於 Western 印迹和其他免疫分析的常用緩衝液所需的各成分用量。
1X PBST 溶液的濃度:
  • NaCl: 137 mM
  • KCl: 2.7 mM
  • Na2HPO4:10 mM
  • KH2PO4:1.8 mM
  • Tween® 20 洗滌劑:0.1% (w/v)
PBST 配方計算機