Merck
en首頁支援計算機與應用程式1X 磷 酸 鹽 水 (PBS) 配方計算表
1X 磷 酸 鹽 水 (PBS) 配方計算表
按容量製備 1X PBS
磷酸緩衝生理鹽水 (PBS) 是等張溶液,用於許多生物研究應用。要製作 1 L 的 PBS,請將 100 mL 的 10X PBS 加入 900 mL 的水中。此 PBS 配方包含 137 mM NaCl、2.7 mM KCl、10 mM Na2HPO4 和 1.8 mM KH2PO4
本計算器可準確製備任何毫升容量的 1X PBS 洗滌緩衝液。輸入您所需的容量,按一下計算按鈕,表格中就會跳出製作這種用於 Western 印迹和其他免疫分析的常用緩衝液所需的各成分用量。
1X PBS 溶液的濃度:
  • NaCl: 137 mM
  • KCl: 2.7 mM
  • Na2HPO4:10 mM
  • KH2PO4:1.8 mM
PBS 食譜計算機