磷酸緩衝生理鹽水 (PBS) 是一種等張溶液,在許多生物研究應用中都有使用。此 10X PBS 配方包含 1.37 M NaCl、27 mM KCl、100 mM Na2HPO4 和 18 mM KH2PO4。 要製作 1 L 的 10X PBS 儲備溶液,將 17.8 g 的 Na2HPO4、 2.4 g KH2PO4, 80 g NaCl, 2 g KCl,並調整最終體積至 1 L。
本配方計算機可準確地製備任何毫米體積的 10X PBS。輸入您所需的體積,按一下 CALCULATE 按鈕,表格中就會跳出所需的各成分用量。
10X 溶液濃度:
- NaCl:1.37 M
- KCl: 27 mM
- Na2HPO4:100 mM
- KH2PO4:18 mM
OTHER RECIPE CALCULATORS FOR WESTERN BLOTTING BUFFERS & SOLUTIONS
Stock Solutions
Wash &; Blocking Buffers
剝離溶液
。登入以繼續