Merck
咖马林 A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
咖马林
咖马林 A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
同義詞:
咖马林
經驗公式(希爾表示法):
C30H28O8
CAS號碼:
分子量::
516.54
Products
產品類別
品牌
顏色
分子量
外觀
研究區