文件
V900848
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, Vetec, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
同義詞:
40% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105319
PubChem物質ID:
product name
丙烯酰胺/双丙烯酰胺,40% 溶液, Vetec, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
等級
reagent grade
無菌
0.2 μm filtered
產品線
Vetec
濃度
29:1
適合性
suitable for electrophoresis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI 密鑰
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
準備報告
电泳级丙烯酰胺和双丙烯酰胺在超纯水中配制的溶液。
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3