文件
V900838
Sigma-Aldrich
Tris 缓冲盐
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution
同義詞:
TBS
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
等級
reagent grade
產品線
Vetec
形狀
solution
濃度
10 ×
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1