重要文件
V900652
Sigma-Aldrich
DL-异亮氨酸
Vetec, reagent grade, 98%
同義詞:
DL-2-氨基-3-甲基戊酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS號碼:
分子量::
131.17
Beilstein:
1721790
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI 密鑰
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
A mixture of 4 stereoisomers.
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)