Merck
全部照片(3)
重要文件
V900460
Sigma-Aldrich
MOPS 钠盐
Vetec, reagent grade, 99.5%
同義詞:
3-(N-吗啉基)丙磺酸 钠盐, 4-吗啉丙磺酸 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H14NNaO4S
CAS號碼:
分子量::
231.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
99.5%
形狀
powder
有用的pH值範圍
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解度
33 % (w/w), clear, colorless
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has