文件
V900226
Sigma-Aldrich
四硼酸钾 四水合物
Vetec, reagent grade, 98%
同義詞:
硼酸钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2B4O7 · 4H2O
CAS號碼:
分子量::
305.50
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
形狀
powder
SMILES 字串
O.O.O.O.[K+].[K+].[O-]B([O-])OB1OB(OB=O)O1
InChI
1S/B4O7.2K.4H2O/c5-1-8-3-10-4(11-3)9-2(6)7;;;;;;/h;;;4*1H2/q-2;2*+1;;;;
InChI 密鑰
FZICZLCGJZRAHS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3