About This Item
線性公式:
CaI2·xH2O
CAS號碼:
分子量::
293.89 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec™
形狀
crystals or chunks
濃度
13.3-14.0% (EDTA titration, anhydrous)
mp
783 °C (lit.)
SMILES 字串
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChI 密鑰
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3