文件
V900028
Sigma-Aldrich
硫酸铝 十八水合物
Vetec, reagent grade, 98%
同義詞:
水合硫酸铝
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Al2(SO4)3 · 18H2O
CAS號碼:
分子量::
666.43
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
SMILES 字串
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI 密鑰
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1