文件
V800440
Sigma-Aldrich
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于酪蛋白
LR
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
等級
LR
產品線
Vetec
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1