Key Documents
V001811
Sigma-Aldrich
茜素黄GG
同義詞:
5-(3-硝基苯偶氮)水杨酸 钠盐, 变色黄, 媒介黄 1, 茜素黄 2G
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H8N3NaO5
CAS號碼:
分子量::
309.21
Beilstein:
3820455
EC號碼:
MDL號碼:
PubChem物質ID:
SMILES 字串
[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-5-4-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-2-1-3-10(6-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1/b15-14+;
InChI 密鑰
ZHFPEICFUVWJIS-WPDLWGESSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3