重要文件
SY3H990F834A
Synthonix Corporation
1-(Benzo[b]thiophen-7-yl)piperazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
218.32
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(1-benzothien-7-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H14N2S/c1-2-10-4-9-15-12(10)11(3-1)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,9,13H,5-8H2
InChI 密鑰
KAIYEAVSYUNYRS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73816.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73816.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)