重要文件
SY3H98B97EE4
Synthonix Corporation
3,4,5-Trichlorophthalic Acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
269.47
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,4,5-trichlorophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H3Cl3O4/c9-3-1-2(7(12)13)4(8(14)15)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
QGXQXRTVKOXDDC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75801.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75801.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)