重要文件
SY3H98B97908
Synthonix Corporation
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.32
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O4/c1-5-17-9(15)12(6-7-13-8-12)14-10(16)18-11(2,3)4/h13H,5-8H2,1-4H3,(H,14,16)
InChI 密鑰
AUDBMFULIIGUKI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74168.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74168.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)