重要文件
SY3H98B978FA
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-5-methylbenzoic Acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-ethoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-5-7(2)4-8(6-9)10(11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
IGMIFUNQHWJLEB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73979.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73979.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)