重要文件
SY3H95E5E37E
Synthonix Corporation
(1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-2-yl)methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinylmethanol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11-9/h1-4,9,11-12H,5-7H2
InChI 密鑰
QSDYZRIUFBMUGV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36847.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36847.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)