重要文件
SY3H7CF28FB9
Synthonix Corporation
N-(2-Cyano-3-fluorophenyl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(2-cyano-3-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-6(13)12-9-4-2-3-8(10)7(9)5-11/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
YFVFTRGWSNJEMC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63426.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63426.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)