重要文件
SY3H7CF28DEB
Synthonix Corporation
5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
335.34
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChI 密鑰
WQAABVMKMRFARY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63473.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63473.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)