重要文件
SY3H6E416B9C
Synthonix Corporation
1-[Tris(1-methylethyl)silyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
274.48
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C16H26N2Si/c1-12(2)19(13(3)4,14(5)6)18-11-9-15-8-7-10-17-16(15)18/h7-14H,1-6H3
InChI 密鑰
DDESQHZPBHAOPS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64601.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64601.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)