重要文件
SY3H6E416B49
Synthonix Corporation
3-(Trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3N.ClH/c7-6(8,9)4-1-5(10,2-4)3-4;/h1-3,10H2;1H
InChI 密鑰
SZJRBVKLWBBKBK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61880.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)