重要文件
SY3H6E4168D3
Synthonix Corporation
Isopropyl 2-oxopropanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
130.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
isopropyl 2-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-4(2)9-6(8)5(3)7/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
WUBJISGMPZWFKY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/65400.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65400.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)