重要文件
SY3H6E416843
Synthonix Corporation
(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
206.05
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(1-piperazinyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O2/c14-11(15)9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12,14-15H,5-8H2
InChI 密鑰
WEKCEGUGFNLQIA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62664.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)