重要文件
SY3H6E4155FE
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-2-naphthoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
202.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-oxo-3,4-dihydro-2-naphthalenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)9-6-8-4-2-3-5-10(8)11(13)7-9/h2-7,13H,1H3
InChI 密鑰
UHBWWQMCPGCLPP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64299.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64299.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)