重要文件
SY3H6E4149A4
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-1-naphthoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
202.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-7-11(13)9-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,13H,1H3
InChI 密鑰
IVAXJJJTBDVHEA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62040.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62040.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)