重要文件
SY3H6E414665
Synthonix Corporation
(6-Fluoropyridin-2-yl)-methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
127.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(6-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
InChI 密鑰
OWTCZNAMUJIMOC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/67771.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67771.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)