重要文件
SY3H6E411088
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
305.49
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H3BrClFN2O2/c10-5-1-4-7(2-6(5)12)13-3-8(9(4)11)14(15)16/h1-3H
InChI 密鑰
IAWVWGGVXZPWRQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67787.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67787.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)