重要文件
SY3H6E40FB6B
Synthonix Corporation
1-(3-Bromophenyl)propan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI 密鑰
FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64129.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64129.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)