重要文件
SY3H6E40EC52
Synthonix Corporation
4-Amino-2-(methylthio)thiazole-5-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-amino-2-(methylsulfanyl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3S2/c1-9-5-8-4(7)3(2-6)10-5/h7H2,1H3
InChI 密鑰
USUFPYSYQQCDED-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62622.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/62622.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)