重要文件
SY3H3D680C9C
Synthonix Corporation
Methyl (4-cyanophenyl)acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl (4-cyanophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
OHTZXQYRHDVXLJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/53925.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53925.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)