重要文件
SY3H3D68062C
Synthonix Corporation
Methyl 2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-6-4-8(11)5-7(2)9(6)10(12)13-3/h4,7,9H,5H2,1-3H3
InChI 密鑰
PFJHRKIZEPYPOQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/53100.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53100.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)