重要文件
SY3H3D67C0AA
Synthonix Corporation
6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6,6-dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H8O3/c1-7(2)3-4(7)6(9)10-5(3)8/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
QKAHKEDLPBJLFD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46258.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46258.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)