重要文件
SY3H3D67890B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-fluorobenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H13FO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
ZZLARVGXLOCKHG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/54677.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54677.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)