重要文件
SY3H3D677E74
Synthonix Corporation
2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-9(2,11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,11H,1-2H3
InChI 密鑰
ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/50147.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/50147.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)