重要文件
SY3H3D676B88
Synthonix Corporation
N-(3-Amino-4-(2-methoxyethoxy)phenyl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-[3-amino-4-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-8(14)13-9-3-4-11(10(12)7-9)16-6-5-15-2/h3-4,7H,5-6,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
HSOJAZLHMOYNJP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54931.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54931.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)