重要文件
SY3H3249F880
Synthonix Corporation
Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-9-5-3-7(4-6-9)8(10)11-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
KYAOKPRJTMFBTQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/21735.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21735.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)